Merck
89263
Cacodylate pH 6.0; 0.05 M − Magnesium chloride 10 mM − Spermine 2.5 mM − Calcium chloride 5 mM − Isopropanol 10% solution
Sinónimos:
Crystallization solution 16/Kit-No 80701
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
Quality Level
pH
6.0±0.2 ( in neat)
density
0.99 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)