Merck
76724
Sigma-Aldrich
meso-Tetraphenyl-tetrabenzoporphine Palladium Complex
≥97.0%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C60H36N4Pd
Número de CAS:
Peso molecular:
919.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97.0%
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Pd]1n2c3c(-c4ccccc4)c5nc(c(-c6ccccc6)c7n1c(c(-c8ccccc8)c9nc(c(-c%10ccccc%10)c2c%11ccccc3%11)c%12ccccc9%12)c%13ccccc7%13)c%14ccccc5%14
Aplicación
Phosphorescent probe for oxygen measurements in very low concentration
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S.A. Vinogradov et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 103-103 (1995)