Merck
74908
Sigma-Aldrich
[5-(2-Propynylamino)-9H-benzo[a]phenoxazin-9-ylidene]dimethylammonium chloride
for click labeling, ≥90.0% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H18ClN3O
Número de CAS:
Peso molecular:
363.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.32
Ensayo
≥90.0% (TLC)
Formulario
solid
solubilidad
methanol: 0.5 mg/mL, clear, blue
fluorescencia
λex 633 nm±5 nm; λem 671 nm±10 nm in methanol
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Cl-].C\[N+](C)=C1/C=CC2=Nc3c(OC2=C1)cc(NCC#C)c4ccccc34
InChI
1S/C21H17N3O.ClH/c1-4-11-22-18-13-20-21(16-8-6-5-7-15(16)18)23-17-10-9-14(24(2)3)12-19(17)25-20;/h1,5-10,12-13H,11H2,2-3H3;1H
Clave InChI
HDBXFMBKCWAQCT-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)