Documentos clave
73021
Sigma-Aldrich
MES pH 6.5; 0.05M – DTT 0.001M Solution solution
Sinónimos:
Crystallization solution 05/Kit-No 96827
About This Item
UNSPSC Code:
12352200
form
solution
reaction suitability
reagent type: reductant
pH
6.5±0.2 ( in neat)
density
1.00 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)