Documentos clave
72872
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride 0.18 M – HEPES-Na pH 7.5; 0.09M – 2-Propanol 27% (w/v) – Glycerol 10% solution
Sinónimos:
Crystallization solution 12/Kit No 75403
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Formulario
liquid
Nivel de calidad
pH
7.5±0.2 ( in neat)
densidad
1.02 g/mL at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
69.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
21 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)