Merck
72172
Sigma-Aldrich
Fluorescent IEF-Marker pI 3.0 solution
Sinónimos:
IEF-Marker fluorescent pI 3.0
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105336
NACRES:
NA.26
Formulario
liquid
mol peso
Mw 215.63 g/mol
concentración
2 mg/mL in 5 mM HCl, 50% 2-propanol
fluorescencia
λex 360 nm; λem 445 nm in 0.1 M citrate pH 3.0
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
filtered through a 0.45 μm membrane filter
Aplicación
Geeignet als IEF-Marker für die HPCE und für IEF-Gele
Reconstitución
For use in HPCE the marker should be diluted 1:100 in a suitable ampholyte solution (e.g. 2% ampholyte 3-10), UV-detection at 280 nm (20 °C). For use in IEF-gels the solution can be loaded directly onto the gel (max. 1μl per lane).
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
12.0 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.