71770
Fosfato de 4-nitrofenilo disodium salt hexahydrate
≥97.0% (NT)
Sinónimos:
4-Nitrofenil fosfato de disodio, 4-Nitrofenil fosfato de sodio hexahydrate, Fosfato de p-nitrofenilo disodium hexahydrate, pNPP disodium hexahydrate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97.0% (NT)
Formulario
powder or crystals
impurezas
≤0.01% free nitrophenol
solubilidad
H2O: 25 mg/mL at 20 °C, clear, yellow-green
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
Clave InChI
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?