Documentos clave
70603
Sigma-Aldrich
TRIS hydrochloride pH 8.5; 0.05M – DTT 0.001M – PPS 1M solution
Sinónimos:
Crystallization solution 40/Kit-No 96827
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Formulario
solution
pH
8.5±0.2 ( in neat)
densidad
1.06 g/mL at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)