Merck
70543
Sigma-Aldrich
Fluorescent red 610 reactive
suitable for fluorescence, BioReagent
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H45N4NaO11S
Número de CAS:
Peso molecular:
764.82
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
product line
BioReagent
assay
≥90.0% (coupling to amines)
solubility
DMF: soluble
fluorescence
λex 610 nm; λem 645 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)