64958
2-Methoxy-2,4-diphenyl-3(2H)-furanone
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
2,4-Diphenyl-2-methoxy-3(2H)-furanone, MDPF
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
solid
fluorescencia
λex 384 nm; λem 472 nm in acetonitrile (after derivatization with hexylamine)
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC1(OC=C(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H14O3/c1-19-17(14-10-6-3-7-11-14)16(18)15(12-20-17)13-8-4-2-5-9-13/h2-12H,1H3
Clave InChI
BLWINLJDTOJSRU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?