62225
2-Linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
≥98.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
Sinónimos:
3-sn-Phosphatidylethanolamine, 2-linoleoyl-1-palmitoyl, L-α-Phosphatidylethanolamine, β-linoleoyl-γ-palmitoyl
About This Item
origen biológico
synthetic
Ensayo
≥98.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
Formulario
liquid
grupo funcional
phospholipid
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCC\C=C\C\C=C\CCCCC
InChI
1S/C39H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17-18,37H,3-10,12,14-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b13-11+,18-17+/t37-/m0/s1
Clave InChI
HBZNVZIRJWODIB-KPMVPPRFSA-N
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?