Documentos clave
616-500
Sigma-Aldrich
Outer Root Sheath Cell Basal Medium (500 ml)
Seleccione un Tamaño
1 EACH
MXP 1,819.00
MXP 1,819.00
Fecha estimada de envío10 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
MXP 1,819.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
MXP 1,819.00
Fecha estimada de envío10 de mayo de 2025
Formulario
liquid
caducidad
1 yr
fabricante / nombre comercial
Cell Applications, Inc
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Basal Medium without Growth Supplement
Calidad
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota de preparación
contained in protocol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)