The original manufacturer information for this product is considered proprietary.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12171500
El producto 57697 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
storage temp.
2-8°C
General description
The Advanced Protein Assay Reagent combines the best properties of low protein-to-protein variance and a wide protein concentration, a sensitive detection limit and a unique red-to-blue color change.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
Hello, Is this the Precision Red Advanced Protein Kit from Cytoskeleton, Inc.? Thanks in advance
1 answer-