54375
Micro particles based on silicon dioxide
size: 4 μm
Sinónimos:
Silica dioxide microsphere (4 μm), Micro silicon (4 μm), Beads based on silicon dioxide, microsize, Silicon dioxide beads
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Formulario
aqueous suspension
concentración
5% (solids)
tamaño de partícula
4 μm std dev ≤0.3 μm
aplicaciones
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The particle diameter of 4 μm is determined using Coulter Multisizer.
Aplicación
Also used to prepare working fluid standard for use with a microfluidic particle concentrator.[1]
Características y beneficios
- suitable for routine instrument calibration monitoring, testing and corrections
- particle size traceable to Community Bureau of Reference (BCR) standards
- available in 5 mL pack size as a neat sample
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?