Merck
51554
Sigma-Aldrich
Heptaethylene glycol monododecyl ether
BioXtra, ≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
C12E7, Dodecylheptaglycol, Polyoxyethylene (7) lauryl ether
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11(OCH2CH2)7OH
Número de CAS:
Peso molecular:
494.70
Beilstein:
1916066
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
ID de la sustancia en PubChem:
descripción
non-ionic
Línea del producto
BioXtra
Ensayo
≥98.0% (TLC)
Formulario
solid
mol peso
494.70 g/mol
técnicas
enzyme immunoassay: suitable
trazas de catión
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C26H54O8/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-28-15-17-30-19-21-32-23-25-34-26-24-33-22-20-31-18-16-29-14-12-27/h27H,2-26H2,1H3
Clave InChI
DWHIUNMOTRUVPG-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Non-ionic detergent. Can be utilised as a source of C and energy by an organism isolated from activated sludge
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kathleen M Clark et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 26(2), 242-257 (2016-10-25)
The function and localization of proteins and peptides containing C-terminal "CaaX" (Cys-aliphatic-aliphatic-anything) sequence motifs are modulated by post-translational attachment of isoprenyl groups to the cysteine sulfhydryl, followed by proteolytic cleavage of the aaX amino acids. The zinc metalloprotease ZMPSTE24 is
Y. Ichikawa et al.
J. Ferment. Technol., 56, 403-403 (1978)