Merck
42726
Supelco
3-(4,6-Difluorotriazinylamino)-7-methoxycoumarin
≥95% (coupling to amines)
Sinónimos:
FAMC
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H8F2N4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
306.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95% (coupling to amines)
fluorescencia
λex 340 nm; λem 421 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
cadena SMILES
COc1ccc2C=C(Nc3nc(F)nc(F)n3)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C13H8F2N4O3/c1-21-7-3-2-6-4-8(10(20)22-9(6)5-7)16-13-18-11(14)17-12(15)19-13/h2-5H,1H3,(H,16,17,18,19)
Clave InChI
HHJOBSJNFNVLNR-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)