Merck
39791
SAFC
1-(2-Isothiocyanatoethyl)-4-[5-(4-methoxyphenyl)-2-oxazolyl]pyridinium bromide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H16BrN3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
418.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Línea del producto
BioReagent
Ensayo
≥90% (HPLC)
fluorescencia
λex 401 nm; λem 579 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Br-].COc1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3cc[n+](CCN=C=S)cc3
InChI
1S/C18H16N3O2S.BrH/c1-22-16-4-2-14(3-5-16)17-12-20-18(23-17)15-6-9-21(10-7-15)11-8-19-13-24;/h2-7,9-10,12H,8,11H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
SKICOJPEBUOGMX-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Class of highly photostable, water soluble fluorescent labels with large Stoke′s shift, high QY in aqueous media and pH tolerance. Relatively low extinction coefficient (Ε∼ >20,000 in EtOH).
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)