Merck
32878
Sigma-Aldrich
Fuchsin solution
for microscopy, denatured with 2-butanone, 2% ethanol
About This Item
Beilstein:
4166684
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
grado
for microscopy
calidad
denatured with 2-butanone
concentración
2% ethanol
idoneidad
suitable for microscopy
cadena SMILES
Br.CO[C@@H]1CCCN[C@H]1CC(C)=O
InChI
1S/C9H17NO2.BrH/c1-7(11)6-8-9(12-2)4-3-5-10-8;/h8-10H,3-6H2,1-2H3;1H/t8-,9+;/m0./s1
Clave InChI
DVSQBUUDEVNABC-OULXEKPRSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)