Merck
314331
Toluene-(methyl-14C)
≥98% (GC, HPLC)
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H514CH3
Número CAS:
Peso molecular:
92.14
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (GC, HPLC)
extent of labeling
1-15 mCi per mmol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[14CH3]c1ccccc1
Packaging
Packaged in break-seal ampule
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)