Merck
260110
Sigma-Aldrich
β-Nicotinamide adenine dinucleotide
Sinónimos:
β-DPN, β-NAD, Coenzyme 1, Cozymase, DPN, Diphosphopyridine nucleotide, Nadide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H27N7O14P2
Número de CAS:
Peso molecular:
663.43
Beilstein:
3584133
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
~98%
envase
preweighed vial of 10 mg
DIV
for in vitro diagnostic use
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
Clave InChI
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Electron acceptor
Otras notas
Packaged based on NAD content as determined by UV-Vis.
This is the common form of NAD.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)