Documentos clave
18693
Sigma-Aldrich
Azo-CM-Cellulose
cellulase substrate
Sinónimos:
Carboxymethyl cellulose dyed with Remazolbrilliant Blue
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
Formulario
powder
Aplicación
suitable as substrate for cellulase
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)