14772
N,N′-Bis(2-dimethylaminoethyl)-N,N′-dimethyl-9,10-anthracenedimethanamine biszinc chloride complex
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
Sinónimos:
9,10-Bis(TMEDA)anthracene biszinc chloride complex, 9,10-Bis[N-(2-dimethylaminoethyl)methylaminomethyl]anthracene biszinc chloride complex
About This Item
Línea del producto
BioReagent
Ensayo
≥90% (TLC)
solubilidad
DMSO: soluble
acetonitrile: soluble
fluorescencia
λex 335 nm; λem 427 nm in acetonitrile
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[Zn]Cl.Cl[Zn]Cl.CN(C)CCN(C)Cc1c2ccccc2c(CN(C)CCN(C)C)c3ccccc13
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)