Merck
12097
Sigma-Aldrich
Benzethonium hydroxide solution
suitable for tissue culture, ~1.0 M in methanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H43NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
429.64
Beilstein:
3915309
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
concentración
~1.0 M in methanol
técnicas
tissue culture: suitable
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[OH-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C27H42NO2.H2O/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H2/q+1;/p-1
Clave InChI
USLZJBWCHRRIAQ-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Benzethonium hydroxide has been used in a study to evaluate the kinetics of (14)carbon dioxide ((14)CO(2)) excretion by oral commensal flora to theoretically propose optimum breath collection timings for (14) carbon urea breath test.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chander M Pathak et al.
Journal of gastroenterology and hepatology, 23(10), 1603-1607 (2008-05-01)
Previous studies have shown that while performing the (14)C-urea breath test ((14)C-UBT) for the detection of Helicobacter pylori (H. pylori), there is possibility of false-positive results due to the other urease producing bacteria present in oropharynx, if breath samples are