Documentos clave
112A-GS
Sigma-Aldrich
CADMEC Growth Supplement without Antibiotics (30ml)
Seleccione un Tamaño
1 EACH
MXP 3,513.00
MXP 3,513.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
MXP 3,513.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
MXP 3,513.00
Check Cart for Availability
Formulario
liquid
Nivel de calidad
caducidad
1 yr
fabricante / nombre comercial
Cell Applications, Inc
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Added to Basal Medium to create Growth Medium
Calidad
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota de preparación
contained in protocol
Información legal
CADMEC is a trademark of Cell Applications
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)