Merck
05881
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride
≥97.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7NO3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
189.60
Beilstein:
5305404
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
97.0-103.0% (AT)
Formulario
powder
mp
≥300 °C
cadena SMILES
Cl.Nc1cc(O)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3.ClH/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5;/h1-3,9H,8H2,(H,10,11);1H
Clave InChI
CXESTILCPSBCGQ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Metabolite in the amino-shikimate pathway[1]
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jiantao Guo et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(4), 528-529 (2002-01-24)
With respect to the source of the nitrogen atom incorporated into the aminoshikimate pathway, d-erythrose 4-phosphate has been proposed to undergo a transamination reaction resulting in formation of 1-deoxy-1-imino-d-erythrose 4-phosphate. Condensation of this metabolite with phosphoenolpyruvate catalyzed by aminoDAHP synthase