47670
Formamida
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC/T)
Sinónimos:
Amida fórmica, Amidas C1
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
densidad de vapor
1.55 (vs air)
presión de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Ensayo
≥99.5% (GC/T)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
932 °F
lim. expl.
2.7-19 %
técnicas
PCR: suitable
impurezas
≤0.02% free acid (as HCOOH)
≤0.1% water
índice de refracción
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
pH
4-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
temperatura de transición
transition temp 2.0-3.0 °C
densidad
1.132 g/mL at 20 °C
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
idoneidad
in accordance for miscibility
cadena SMILES
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Clave InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
305.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
152 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?