32205
Ethyl alcohol, pure
≥99.8% (GC), suitable for UV/Vis spectroscopy, absolute, reag. Ph. Eur., reag. ISO, USP/NF
Sinónimos:
Alcohol etílico
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Etanol, absolute, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC), liquid (clear, colorless)
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Nivel de calidad
densidad de vapor
1.59 (vs air)
presión de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
grado
absolute
Ensayo
≥99.8% (GC)
Formulario
liquid (clear, colorless)
temp. de autoignición
683 °F
lim. expl.
19 %, 60 °F
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurezas
furfural, in accordance
volatile impurities (GC), complies
≤0.0001% free alkali (as NH3)
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.0003% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.0005% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% acetone (GC)
≤0.001% aldehydes (as CH3CHO)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.003% 2-propanol
≤0.003% carbonyl compounds (as CO)
≤0.02% methanol (GC)
≤0.05% iso-amyl alcohol
≤0.2% water (Karl Fischer)
color
APHA: >10
índice de refracción
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.3612-1.3618
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
trazas de catión
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadena SMILES
CCO
idoneidad
corresponds for UV absorption
passes test for reaction against H2SO4
Formato
neat
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
It may be used in the following studies:
- Hydrothermal synthesis of single crystal ZnO nanorod.
- Synthesis of N-(N′dodecylcarboxamidomethyl)N,N,dimethyl ammonio propane sulfonates.
- As solvent for cytofluorimetric analysis.
- Preparation of TiO2 colloid (particle size = 20nm).
Precaución
Nota al pie de página
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)