31481
Sulfato de sodio
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., anhydrous, ≥99.0%
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Ensayo
≥99.0%
Formulario
crystalline
impurezas
≤0.0005% heavy metals (by ICP-OES)
≤0.0005% total nitrogen (N)
≤0.01% in water insoluble matters
≤0.03% free alkali (as NaOH)
≤0.05% free acid (as H2SO4)
pérdida
≤0.5% loss on ignition, 800 °C
pH
5.2-8.0 (20 °C, 5%)
mp
884 °C (lit.)
densidad
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
trazas de catión
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤25 mg/kg
idoneidad
complies for appearance of solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?