Merck
307653
Sigma-Aldrich
Calcium hydrogenphosphate dihydrate
98%
Sinónimos:
Calcium hydrogen phosphate dihydrate, Calcium phosphate dibasic dihydrate
Seleccione un Tamaño
500 G
MXP 1,809.00
MXP 1,809.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
MXP 1,809.00
About This Item
Fórmula lineal:
CaHPO4 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
172.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.55
MXP 1,809.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
densidad
2.31 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O.O.[Ca++].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/Ca.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+2;;;/p-2
Clave InChI
XAAHAAMILDNBPS-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Fluconazole-excipient compatibility studies as the first step in the development of a formulation candidate for biowaiver.
Teleginski LK, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 120(1), 771-781 (2015)
Factors influencing additive interactions with calcium hydrogenphosphate dihydrate crystals.
Sikiric M, et al.
Langmuir, 16(24), 9261-9266 (2000)
Synthesis of β-Tricalcalcium Phosphate Block by Wet Milling Method of Calcium Hydrogen Phosphate Dihydrate and Calcium Carbonate.
Nurazreena A and Lau KS.
Advanced Materials Research, 1087 (2015)
Decomposition and stabilization of the tablet excipient calcium hydrogenphosphate dihydrate.
De Haan P, et al.
Drug Development and Industrial Pharmacy, 16(13), 2031-2055 (1990)
Sarsvatkumar Patel et al.
International journal of pharmaceutics, 403(1-2), 109-114 (2010-11-03)
The aim of the study was to develop, compare and validate predictive model for mechanical property of binary systems. The mechanical properties of binary mixtures of ibuprofen (IBN) a poorly compressible high dose drug, were studied in presence of different