237159
Lead subacetate
ACS reagent
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: lead
impurezas
≤0.02% insol. dil. HOAc
≤1.0% insol. H2O
≥33.0% basic lead
pérdida
≤1.5% loss on drying
trazas de anión
NO3- and NO2-: passes test
chloride (Cl-): ≤0.003%
trazas de catión
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
cadena SMILES
O[PbH2]O.O[PbH2]O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.4H2O.3Pb/c2*1-2(3)4;;;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);4*1H2;;;/q;;;;;;3*+2/p-6
Clave InChI
VLOJXAQYHIVPFI-UHFFFAOYSA-H
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)