Merck
227668
Sigma-Aldrich
Magnesium carbonate hydroxide hydrate
99%
Seleccione un Tamaño
500 G
MXP 2,191.00
MXP 2,191.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
MXP 2,191.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4Mg4O12 · H2MgO2 · xH2O
Peso molecular:
395.58 (anhydrous basis)
Número CE:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.55
MXP 2,191.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder
cadena SMILES
O.[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Preparation of a magnesium hydroxy carbonate from magnesium hydroxide.
Botha A and Strydom CA.
Hydrometallurgy, 62(3), 175-183 (2001)
The origin of the exothermic peak in the thermal decomposition of basic magnesium carbonate.
Khan N, et al.
Thermochimica Acta, 367, 321-333 (2001)
Conazole fungicides inhibit Leydig cell testosterone secretion and androgen receptor activation in vitro.
Roelofs MJE, et al.
Toxicology Reports, 1, 271-283 (2014)