11526
Lead(II) oxide
meets analytical specification of DAC, BPC, 99-100.5% (complexometric), yellow
About This Item
presión de vapor
10 mmHg ( 0 °C)
Ensayo
99-100.5% (complexometric)
calidad
meets analytical specification of DAC, BPC
impurezas
≤0.5% insoluble in acetic acid
pérdida
≤0.2% loss on ignition, 700 °C
color
yellow
mp
886 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
Fe: ≤50 mg/kg
cadena SMILES
O=[PbH2]
InChI
1S/O.Pb
Clave InChI
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Órganos de actuación
Central nervous system,Kidney,Blood
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)