01140
Lithium fluoride
purum, ≥99%
Sinónimos:
Fluorolithium
About This Item
grado
purum
Ensayo
≥99%
pérdida
≤0.5% loss on ignition, 400 °C, 15 min.
mp
845 °C (lit.)
densidad
2.64 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
trazas de catión
Fe: ≤50 mg/kg
cadena SMILES
[Li+].[F-]
[Li+].[F-]
InChI
1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)