01132
Potassium fluoride
purified, ≥99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99%
Formulario
crystalline
calidad
purified
pérdida
≤0.5% loss on ignition, 500 °C, 2 h
mp
858 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
trazas de catión
Fe: ≤50 mg/kg
cadena SMILES
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)