Documentos clave
Z804363
Hellma® absorption cuvettes, Flow-through cells
Special Optical Glass, spectral range 320-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 30 μL
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 13,316.00
MXP 13,316.00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 13,316.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
MXP 13,316.00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Materiales
optical glass
fabricante / nombre comercial
Hellma 178.711-OS
Parámetros
320-2500 nm spectral range
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
Al × An × P
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
apertura Al
8.5 mm
cámara volumen
30 μL
longitud de la trayectoria
10 mm
Descripción general
2 polished windows; Compact, with 2 screw connectors M 6 x 1 and FEP tubes (outside diam. 1.9 mm, inside diam. 1.1 mm, 500 mm long)
2 windows polished aperture.
Información legal
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)