Z800422
Hellma® fluorescence cuvettes, for magnetic stirrers
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3500 μL
About This Item
Materiales
Suprasil® quartz
descripción
4 windows
fabricante / nombre comercial
Hellma 119.000F-QS
Hellma
Parámetros
200-2500 nm spectral range
técnicas
photometry: suitable
Al × An × P
49.5 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
cámara volumen
3500 μL
longitud de la trayectoria
10x10 mm
método de detección
fluorometric
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)