Merck
Y0001845
Erythromycin ethylsuccinate for impurity P identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Erythromycin ethyl succinate
Seleccione un Tamaño
15 MG
MXP 4,919.00
MXP 4,919.00
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
15 MG
MXP 4,919.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C43H75NO16
Número de CAS:
Peso molecular:
862.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 4,919.00
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
familia API
erythromycin
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)CCC(=O)OC1C(CC(C)OC1OC2C(C)C(OC3CC(C)(OC)C(O)C(C)O3)C(C)C(=O)OC(CC)C(C)(O)C(O)C(C)C(=O)C(C)CC2(C)O)N(C)C
InChI
1S/C43H75NO16/c1-15-29-43(11,52)36(48)24(5)33(47)22(3)20-41(9,51)38(25(6)34(26(7)39(50)57-29)59-32-21-42(10,53-14)37(49)27(8)56-32)60-40-35(28(44(12)13)19-23(4)55-40)58-31(46)18-17-30(45)54-16-2/h22-29,32,34-38,40,48-49,51-52H,15-21H2,1-14H3
Clave InChI
NSYZCCDSJNWWJL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Envase
Unit quantity: 15 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)