Y0001699
Tolterodine impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropan-1-ol
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
tolterodine
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O(C)c1c(cc(cc1)C)C(CCO)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20O2/c1-13-8-9-17(19-2)16(12-13)15(10-11-18)14-6-4-3-5-7-14/h3-9,12,15,18H,10-11H2,1-2H3
Clave InChI
OCGTUTJXBDQGKL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)