Y0001483
Saw palmetto extract
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
saw palmetto
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
room temp
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)