Y0001397
Voriconazole impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(±)-Camphor-10-sulfonic acid, (±)-β-Camphorsulfonic acid
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
voriconazole
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
199-201 °C (dec.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m1/s1
Clave InChI
MIOPJNTWMNEORI-GMSGAONNSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)