Y0001391
Glycerol formal
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Productos recomendados
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descripción general
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)