Y0001055
Tributyl acetylcitrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Tributyl 2-acetylcitrate, Acetyl tributyl citrate
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
presión de vapor
0.26 psi ( 20 °C)
0.8 psi ( 55 °C)
descripción
API family: acetyltributyl citrate
familia API
acetyltributyl citrate
fabricante / nombre comercial
EDQM
índice de refracción
n20/D 1.443 (lit.)
densidad
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCOC(=O)CC(CC(=O)OCCCC)(OC(C)=O)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C20H34O8/c1-5-8-11-25-17(22)14-20(28-16(4)21,19(24)27-13-10-7-3)15-18(23)26-12-9-6-2/h5-15H2,1-4H3
Clave InChI
QZCLKYGREBVARF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
422.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
217 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)