Y0000897
Racecadotril impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Thioacetic acid, Thiacetic acid
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
racecadotril
fabricante / nombre comercial
EDQM
índice de refracción
n20/D 1.465 (lit.)
bp
88-91.5 °C (lit.)
densidad
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(S)=O
InChI
1S/C2H4OS/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clave InChI
DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
18 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)