Y0000762
Fluorouracil impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Barbituric acid, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine, Malonylurea
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
fluorouracil
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
248-252 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
Clave InChI
HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
150.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)