Y0000618
Tropisetron impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Indole-3-carboxylic acid, β-Indolylcarboxylic acid, 3-Carboxyindole, 3-Indole formic acid, 3-Indolylcarboxylic acid, Indole-β-carboxylic acid
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
tropisetron
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
232-234 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C9H7NO2/c11-9(12)7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H,(H,11,12)
Clave InChI
KMAKOBLIOCQGJP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Anticancer agents
- Derivatives of amino acids and peptides
- Serotonin 5-HT4 receptor antagonists
- Primary acylureas
- Inhibitors of Gli1-mediated transcription in the Hedgehog pathway
- Serotonin 5-HT6 antagonists
- Very Late Antigen-4 (VLA-4) sntagonists
- EphB3 receptor tyrosine kinase inhibitors
- Potential Therapeutic Agent for Alzheimer′s Disease
- Vinyl ester pseudotripeptide proteasome inhibitors
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)