Y0000468
Brotizolam
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
brotizolam
fabricante / nombre comercial
EDQM
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[s]1c2c(cc1Br)C(=NCc4[n]2c(nn4)C)c3c(cccc3)Cl
InChI
1S/C15H10BrClN4S/c1-8-19-20-13-7-18-14(9-4-2-3-5-11(9)17)10-6-12(16)22-15(10)21(8)13/h2-6H,7H2,1H3
Clave InChI
UMSGKTJDUHERQW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)