Merck
W460822
Sigma-Aldrich
Guaiacol isobutyrate
≥95%, FG
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14O3
Número de CAS:
Peso molecular:
194.23
FEMA Number:
4608
MDL number:
UNSPSC Code:
12164502
Flavis number:
09.945
NACRES:
NA.21
grade
FG
Quality Level
agency
meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
assay
≥95%
application(s)
flavors and fragrances
food allergen
no known allergens
organoleptic
nutty; fruity
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
201.0 °F
flash_point_c
93.89 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)