Merck
W445000
Sigma-Aldrich
Methyl 3-hydroxybutyrate
≥95%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)CH2COOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
118.13
Número de FEMA:
4450
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Halal
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥95%
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
apple; green; fruity; wine-like
cadena SMILES
O=C(OC)CC(O)C
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3
Clave InChI
LDLDJEAVRNAEBW-UHFFFAOYSA-N
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
321.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
161 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)