Merck
W344412
Sigma-Aldrich
L-Valine
natural, FCC, FG
Sinónimos:
(S)-2-Amino-3-methylbutanoic acid, (S)-α-Aminoisovaleric acid, L-2-Amino-3-methylbutanoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
117.15
Número de FEMA:
3444
Beilstein:
1721136
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Número Flavis:
17.028
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
odorless
grado:
FG
Halal
Kosher
natural
origen biológico:
corn
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
corn
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
natural
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.320
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadena SMILES
CC(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clave InChI
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
João Barroso-Batista et al.
Current biology : CB, 30(6), 1049-1062 (2020-03-07)
Members of the gut microbiota are thought to experience strong competition for nutrients. However, how such competition shapes their evolutionary dynamics and depends on intra- and interspecies interactions is poorly understood. Here, we test the hypothesis that Escherichia coli evolution