Merck
T2313
Millipore
Tryptose Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Seleccione un Tamaño
500 G
MXP 4,753.00
MXP 4,753.00
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
MXP 4,753.00
About This Item
Código UNSPSC:
41171605
NACRES:
NA.74
MXP 4,753.00
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
Agar, 15.00 g/L
Dextrose, 1.00 g/L
Sodium chloride, 5.00 g/L
Tryptose, 20.00 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
7.2±0.2 (25 °C)
aplicaciones
clinical testing
food and beverages
veterinary
microbiology
idoneidad
Pneumococcus spp.
nonselective for Brucella spp.
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Streptococcus spp.
Aplicación
Recommended for the isolation, cultivation and differentiation of Brucella, Streptococci, Pneumococci, and Meningococci.
Nota de preparación
Dissolve 41 g of Tryptose Agar in 1000 ml of distilled water. Heat to boiling to dissolve the media completely. Sterilize by autoclaving at 15 lbs. pressure (121°C) for 15 minutes. For blood media, aseptically add 5% v/v sterile defibrinated blood after tryptose agar cools to 50°C. Mix well and dispense as desired.
Nota al pie de página
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)